Kyanid stříbrný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
11424.14EA
195.19
EUR
11424.14
11424.22
Kyanid stříbrný ≥99%
Kyanid stříbrný
Silver plating
Vzorec:
AgCN Mw: 133,89 g/mol Teplota tavenia: 320 °C (rozkl.) Hustota: 3,95 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003409 Číslo CAS: 506-64-9 EINECS: 208-048-6 OSN: 1684 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,08655 |