Tlačiť
Síran rtuťnatý ≥97%, purified
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
25445.233EA 339.85 EUR
25445.233
Síran rtuťnatý ≥97%, purified
Síran rtuťnatý
Vzorec: HgSO₄
Mw: 296,65 g/mol
Teplota tavenia: 850 °C
Hustota: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011047
Číslo CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
OSN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %