Hydroxid kobaltnatý ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
12524.A3EA
964.91
EUR
12524.A3
12524.36
12524.22
Hydroxid kobaltnatý ≥99.9% (metals basis)
Hydroxid kobaltnatý
Vzorec:
H₂CoO₂ Mw: 92,95 g/mol Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.) Hustota: 3,597 g/cm³ (15 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016015 Číslo CAS: 21041-93-0 EINECS: 244-166-4 Merck Index: 13,02467 |