Tlačiť
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11972.03EA 98.58 EUR
A11972.03
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥98%
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Vzorec: C₈H₁₆O₄
Mw: 176,21 g/mol
Teplota varu: 68…70 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 17 °C
Hustota: 1,108
Teplota vzplanutia: >109 °C (228 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005103
Číslo CAS: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,II