Tlačiť
2,3-Diethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW313602-100G-KEA 0 EUR
SIALW313602-100G-K SIALW313602-1KG-K
2,3-Diethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,3-Diethylpyrazine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Mw: 136,2 g/mol
Teplota varu: 180 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006151
Číslo CAS: 15707-24-1
EINECS: 239-800-1
OSN: 3334
ADR: 9,