Tlačiť
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW318418-25G-KEA 0 EUR
SIALW318418-25G-K SIALW318418-100G-K SIALW318418-1KG-K
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123,15 g/mol
Teplota varu: 200 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0445 g/cm³ (15 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003089
Číslo CAS: 932-16-1
EINECS: 213-247-6