Napájecí zdroj VWR® PerfectBlue je zkonstruován s PC krytem a čelní deskou z ABS zpomalující hoření a je ideální pro elektroforézu DNA, RNA, proteinů, při blotovacích metodách a pro rutinní horizontální a vertikální elektroforézu.
- nenáročný na prostor díky kompaktní velikosti a stohovatelným krytem
- barevný displej TFT-LCD (2,4 ") zobrazuje během provozu všechny parametry
- časovač s funkcí alarmu
- provozní režimy s konstantním napětím / proudem / výkonem
- po výpadku napájení se program restartujte automaticky
Zdroj je řízený mikroprocesorem a má čtyři páry výstupních zdířek, které pokrývají nejširší škálu aplikací v obecné laboratorní praxi. Díky mikroprocesorovému ovládání může pracovat buď nepřetržitě nebo v časovém režimu a uživatel může kdykoliv pozastavit a obnovit provoz bez nutnosti vynulovat časovač.
Jednotka může pracovat v programovém režimu s šesti úrovněmi nastavení. Má předprogramované typické provozní podmínky pro snadné uvedení do provozu. Je navržen s funkcemi pro zajištění bezpečnosti laboratoře a experimentu.
Mezi další funkce patří detekce unikajícího proudu, ochrana před přehřátím / napětím / proudem, detekce náhlých změn zatížení a izolované konektory. Při provozu s konstantním napětím nebo proudem nastává automaticky bod průchodu (crossover), při nastavení cílového konstantního režimu, systém automaticky nastaví další parametry na maximum, aby umožnil konstantní chod.
Certifikácie: ELT certified.