Tlačiť
Chart recorder pens
Dodávateľ: Cytiva
18-1004-22EA 202.76 EUR
18-1004-22 18-1004-23
Chart recorder pens
Popisovače Pera k záznamníku grafů
Pens for use with paper chart recorders.
  • Response time of 0,2 s (2,55 to 97,5% FSD)
  • Fibre tip
Available in blue or red.