Tlačiť
Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.005 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Dose for preparation of 1 litre of solution.
84102.600EA 22.64 EUR
84102.600
Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.005 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (N) 0.0099-0.0101