Tlačiť
Pinzety, ABS
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
232-0219EA 129.6 EUR
232-0219 232-0218 232-0221 232-0220
Pinzety, ABS
Pinzety
Vyrobeno z fialového ABS (Akrylonitril butadien styren).
  • tepelná odolnost: -15 °C... +50°C
  • k dispozici sterilní nebo nesterilní
  • sterilizace ethylenoxidem: splňuje požadavky na úroveň bezpečné sterility 10-6 SAL (ISO 11137)
Trvanlivost: datum exspirace je závislé na trvanlivosti obalu a produktu, za předpokladu, že obal není poškozený.
Certifikácie: splňuje požadavky BSE/TSE. Pinzety jsou vyrobeny v souladu s ISO 13485.