n-Hexan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Packaged under nitrogen.
85799.320EA
297.51
EUR
85799.320
85799.290
n-Hexan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
n-Hexan
Vzorec:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Mw: 86,18 g/mol Teplota varu: 69 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –94,3 °C Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009520 Číslo CAS: 110-54-3 OSN: 1208 ADR: 3, |
![]() |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99% |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.005 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (195 nm) | Min. 10% |
Transmittance (205 nm) | Min. 50% |
Transmittance (220 nm) | Min. 80% |
Transmittance (235 nm) | Min. 95% |
Transmittance (255 nm) | Min. 99% |