Tlačiť
Hľadali ste: Optical Filters
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR®, Green filter
Dodávateľ: LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Opis: Optical filters, 550 nm
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: Polarising filter for ring light, Øi=66 mm
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: Insert filter, Ø 28 mm, yellow
Dodávateľ: TINTOMETER
Opis: Lovibond®, Filter set red, yellow, blue, with 5 filtersl
Dodávateľ: MOTIC
Opis: Filtr ze zabroušeného skla (Ø = 45 mm)
Dodávateľ: MOTIC
Opis: Panthera, Didymiový filtr (Ø = 45 mm)
Katalógové číslo: (630-2817)
Dodávateľ: MOTIC
Opis: Blue filter for FBGG/2111 stand (Ø = 42 mm)
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom