Tlačiť
Hľadali ste: Mechanical Seals
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (201-0126)
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: PTFE, white.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: Mechanical Seals, grafit, Graphite seal for Thermo Finnigan trace GC, 5 mm Int. Ø
Katalógové číslo: (555-9211)
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Mechanical Seals, Graphite liner sealing ring for Agilent SSL liners
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: COWIE
Opis: Mechanical Seals, Shaft guide replacement PEEK seal for 19 mm shaft
Dodávateľ: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: Rotor seals are the common wear part in all the Rheodyne® valves and many can be purchased separately or as part of a RheBuild® kit.
Dodávateľ: AGILENT TECHN.(HEWLETT PACKARD
Opis: These inlet seals have been developed to ensure that you have a consistent and inert surface to properly seal the inlet and prevent sample degradation...
Katalógové číslo: (HYPE7010-071)
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Thermo Scientific™ Rheodyne™ replacement rotor seals for injectors made of ETFE to maintain the performance of Rheodyne™ sample injectors for high-per...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom