Tlačiť
Hľadali ste: Ring Lights
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (631-1753)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ring light, VWR®, Pro: VisiLight® LED, Fibre optic ring light (inner Ø = 66 mm / L = 750 mm)
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: Ring lights are used to provide intense, uniform and shadow-free illumination.
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: The EasyLED product line integrates advanced LED illumination with control functions in a single compact device. It is the ideal standard illumination...
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: Fibre optic ring lights are available as six point, annular, or darkfield versions with specific advantages. For all ring lights, adapters are availab...
Katalógové číslo: (SCOC400555)
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: The segmented polariser set has the ability to switch between polarised and non-polarised light, without any mechanical movements. The set is only com...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SCOC400580)
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: The diffusor for LED ring lights avoids reflections of LEDs for uniform illumination.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SCOC400150)
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: The VisiLED Slim is a space saving LED ring light, optimal for unconfined object preparation or usage with objective revolvers.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: The unique VisiLED UV ring light allows electronic switching between bright field and UV.
Katalógové číslo: (SCOC400110)
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: The VisiLED ringlight S40-75 is the successor of the S40-55, which has been discontinued, and comes with a completely new design.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (630-1196)
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: VisiLED Darkfield ring light provides intensive illumination in the incident darkfield, enhancing contrasts of flat structured surfaces.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SCOC400575)
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: Polarisation system for brightfield ringlights. Turnable polariser with adapting thread and sliding filter as analyser.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SCOC400810)
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: Focus optic ring for darkfield illumination.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom