Tlačiť
n-Hexan, PESTINORM® Supra Trace for MOSH/MOAH analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85957.320EA 333.2 EUR
85957.320
n-Hexan, PESTINORM® Supra Trace for MOSH/MOAH analysis
n-Hexan
Minerální oleje jsou přítomné téměř všude v prostředí. Hlavní sloučeniny, které nás zajímají jsou nasycené uhlovodíky minerálních olejů (MOSH) a aromatické uhlovodíky minerálních olejů. (MOAH).
Oba typy jsou snadno vstřebávány lidským tělem z potravy a mohou se hromadit v tělesném tuku a v některých orgánech.
  • specificky navrženo a testováno pro MOSH / MOAH analýzu
  • Tested and guaranteed by HPLC/UV – GC/FID and GC/MS to have less than 3ng/ml, and by GC/ECD less than 3pg/ml of any peak in the full range from C10 to C50 of the MOSH/MOAH impurities.
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Mw: 86,18 g/mol
Teplota varu: 69 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –94,3 °C
Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vzhled Čirá bezbarvá kapalina
Identita (IR) Splňuje
Barva (APHA, Pt-Co) max. 10
Obsah (GC, bezvodá substance) min. 99,0 %
Izomery hexanu + methylcyklopentan min. 99,8 %
MOSH testováno při GC/FID max. 5 ng/ml
MOAH testováno při LC/UV max. 5 ng/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB až deca PCB (jako lindan) max. 3 pg/ml
Voda (KF) max. 0,02 % w/w
Odparek max. 0,0003 % w/w
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation