Tlačiť
Kyselina octová 2%, VOLUSOL®
Dodávateľ: VWR Chemicals
86139.310EA 36.83 EUR
86139.310
Kyselina octová 2%, VOLUSOL®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60,05 g/mol
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 1.9 --> 2.1 %