Tlačiť
Thiosíran sodný 0.05 M (0.05N) volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
85813.410EA 104.67 EUR
85813.410 85813.290
Thiosíran sodný 0.05 M (0.05N) volumetric solution
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Mw: 158,11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7