Tlačiť
Hydroxid sodný 8 mol/l (8 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
89745.290EA 97.4 EUR
89745.290
Hydroxid sodný 8 mol/l (8 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2