Tlačiť
Kyselina dusičná 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
310568.1000EA 38.05 EUR
310568.1000
Kyselina dusičná 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63,01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
OSN: 2031
ADR: 8,II