Tlačiť
Chlorid draselný 1 mol/l (1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
85809.290EA 33.2 EUR
85809.290
Chlorid draselný 1 mol/l (1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Mw: 74,55 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7