Tlačiť
Kyselina octová 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
85803.290EA 54.42 EUR
85803.290
Kyselina octová 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60,05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 -> 0.501 mol/l