Tlačiť
Chlorid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
85811.290EA 46.14 EUR
85811.290
Chlorid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Mw: 58,44 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5