Tlačiť
jod 0.0241 M (0.0482 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
85806.320EA 151.81 EUR
85806.320
jod 0.0241 M (0.0482 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
jod
Vzorec: I₂
Mw: 253,81 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.02398 -> 0,02422 mol/l
Content KI 57g/l +/-1 g