Tlačiť
Kyselina octová 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
300652.1000EA 47.7 EUR
300652.1000
Kyselina octová 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60,05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg