Tlačiť
Perchloric acid 0.1 M (0.1 N) in glacial acetic acid volumetric solution, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35418-1LEA 167.16 EUR
35418-1L 35418-500ML
Perchloric acid 0.1 M (0.1 N) in glacial acetic acid volumetric solution, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Perchloric acid
Vzorec: HClO₄
Mw: 100,46 g/mol
Hustota: 1,06 g/cm3 (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011325
Číslo CAS: 7601-90-3
OSN: 2920
ADR: 8,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 0.0997 - 0.1003 mol/l
Water (Karl Fischer) 0.1 - 0.2 %
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective