Síran barnatý 97.0-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
11432-1KGEA
48.21
EUR
11432-1KG
11432-2.5KG
HONE11432.9025
11432-25KG
Síran barnatý 97.0-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
Síran barnatý
Vzorec:
BaSO₄ Mw: 233,39 g/mol Teplota tavenia: 1,580 °C Hustota: 4,400 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003455 Číslo CAS: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 97.5 - 100.5 % |
Loss on ignition (600°C) | Max. 2.0 % |
Soluble in acid | Max. 0.3 % |
Soluble Ba-salts | complying |
Acid. or alk. react. impurities | complying |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Oxidizable S compounds | complying |
Residual solvents | complying |