Tlačiť
Stand rods
Dodávateľ: Usbeck
USBE2000/2100EA 22.21 EUR
USBE2000/2100 USBE2003/2103 USBE2004/2104 USBE2002/2102
Stand rods
Tyče ke stojanům
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm