Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Vortex mixers, Hula Dancers
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
444-1125EA 279.2 EUR InStock
444-1125 444-1126
Vortex mixers, Hula Dancers
Shakers Vortex Shakers
The Hula Dancers are powerful vortex mixers.
  • Robust housing
  • High stability
  • Touch function
Hula Dancer basic has a shaking diameter of 4,5 mm and allows a maximum load of 100 g. Speed is fixed at 2800 rpm.
Hula Dancer digital has a shaking diameter of 4,5 mm and allows a maximum load of 100 g. The speed range is from 1200 to 2800 rpm.
Certifikácie: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo