Tlačiť
VWR® VisiScope® T384 FL, Mikroskop fluorescenční
Dodávateľ: VWR
VWR®
630-1937EA 4352.52 EUR
630-1937
VWR® VisiScope® T384 FL, Mikroskop fluorescenční
Mikroskopy
Vzpřímený mikroskop pro pozorování ve světelném poli a pro fluorescenční mikroskopii s planachromatickými IOS objektivy. Ideální pro rutinní laboratorní aplikace.
  • procházející (LED) světlo s manuálním nastavením jasu
  • dvouvrstvý stolek s mechanickým pásovým pohonem ve směru osy X
  • objektivy s fungicidní povrchovou úpravou
  • odlévaný rám v ergonomickém provedení s vysokou stabilitou
Informace o dodávce: dodáno připravené k použití, s okuláry, objektivy, protiprachovým krytem, univerzálním napájecím zdrojem a modrým a zeleným filtrem.