Tlačiť
Mlýn, tube mill 100 control
Dodávateľ: IKA
412-0305EA 3131.7 EUR
412-0306 412-0305 412-0307 IKAA20007150
Mlýn, tube mill 100 control
Mlýny
Mlýn Tube Mill 100 je vysoce univerzální řada mlýnků na malé vzorky s jednorázovými mlecími komorami, čímž se eliminuje křížová kontaminace a odpadá čištění. Mlýnek má jasný a vícejazyčný OLED displej a může být používán s nádobkami až do objemu 100 ml.
  • snadná obsluha a tichý provoz s dotykovým ovládáním pro nastavení různých pracovních režimů
  • možnost programování a uložení podmínek provozu přispívá k reprodukovatelnosti
  • USB rozhraní pro řízení a dokumentaci všech parametrů
  • intervalový provoz možný v rozsahu od 5 do 180 sekund
  • nože z nerezové oceli
  • nastavitelná rychlost a doba provozu
  • kryt odolný proti prachu
Mlecí komora a kryt jsou vyrobeny z průhledného materiálu a díky tomu lje možné sledovat průběh mletí. Mlýn lze použít k mletí tvrdých (do stupně 5 Mohsovy stupnice), suchých a křehkých materiálů. Je vhodný zejména pro mletí semen, jako je kukuřice a pšenice. Mlýn Tube Mill lze také použít ke zpracování vlhkých, mastných, elastických a vláknitých vzorků vložením suchého ledu přímo do mlecí komory. Mlýn se spustí pouze, pokud bude uzavřen vnější kryt. Pokud není mlecí komora správně vložena nebo není správně zavřena, zobrazí se na pohonné jednotce chybové hlášení zařízení se nespustí. Během provozu nelze otevírat komoru. Pohon a mlecí komora jsou utěsněny labyrintovým těsněním. Z komory nemůže uniknout žádný prach a proniknout do pohonné jednotky.
Certifikácie: Stupeň krytí IP dle DIN EN 60529: IP 30
Objednávacie informácie: Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce společnosti Avantor, který vám poskytne více informací o mlecích komorách.
Informace o dodávce: Supplied with 1× MT 40 (40 ml disposable milling tube), 1× MT 100 (100 ml disposable milling tube) and 1× MMT 40 (40 ml multi-use milling tube). Disposable milling tubes must be ordered separately, please see accessories for details.