Tlačiť
Chladič s chladicí spirálou a pláštěm
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
201-1405EA 93.79 EUR
201-1405 201-1417 201-1408 201-1416
Chladič s chladicí spirálou a pláštěm
Kondenzátory
Borosilikátové sklo třídy 3.3
  • dobrá chemická odolnost
  • odolnost proti vysokým teplotám a teplotním šokům
  • s jádrem NZ a pláštěm NZ
Tyto chladiče s chladicí spirálou a pláštěm mají větší chladicí plochou pro kondenzaci vysoce těkavých par. Se závitem GL 14 a olivkami s vnějším průměrem 8 mm.