Tlačiť
VWR® SMART5, Systém pro dokumentaci gelů
Dodávateľ: VWR
VWR®
730-0496EA 5989.04 EUR
730-0496
VWR® SMART5, Systém pro dokumentaci gelů
Systémy fotodokumentační
VWR SMART5 je nová generace úsporného, integrovaného zobrazovacího systému pro analýzu DNA, proteinů a dokumentaci gelů.
  • Kompaktní pracovní stanice
  • Komplet se zabudovaným procesorem, dotykovou obrazovkou asoftwarem SMART5
  • Motorizovaný objektiv se zoomem
  • 5 MP kamera
  • Možnosti bílého, UV a modrého osvětlení
  • Kompletní síťová konektivita (volitelně)
SMART5 je špičkovým systémem pro ucelenou gelovou dokumentaci. S možnostmi UV, modrého nebo bílého osvětlení můžete pořizovat a upravovat obrázky DNA gelů obarvených ethidiumbromidem, SYBR® Safe nebo GelGreen ™ barvivem a proteinových gelů obarvených barvivem Coomassie Blue.
Systém SMART5 je vybaven průlomovou CCD kamerou s rozlišením 5 milion pixelů, která poskytuje vynikající rozlišení a bezkonkurenční citlivost. SMART5 nabízí velikou pozorovací plochu 20 × 24 cm, která je pro tak malou jednotku netypická.
Informace o dodávce: kompletní systém zahrnuje kameru s rozlišením 5 MP a objektivem s motorickým zoomem f 1.2; osvětlení bílým (epi) světlem (tj. osvětlení svrchu); filtr UV032; software pro snímání obrázků a analytický software GeneTools. Transiluminátor a konvertory nejsou součástí dodávky (mohou být objednány zvlášť.