Tlačiť
Laboratorní mycí automat, SlimLine, PLW 6011
Dodávateľ: Miele
141-1540 141-1538 141-1539 141-1537 141-1541 141-1542 141-1543 141-1544
Laboratorní mycí automat, SlimLine, PLW 6011
Myčky laboratorního skla
Laboratorní myčka PLW 6011 SlimLine nabízí komplexní a systematické řešení přepracování laboratorního skla pro analytické experimenty.
  • Ovládání pomocí zapuštěné, nepřerušované dotykové skleněné obrazovky
  • Všechny informace viditelné na první pohled díky 3,5" displeji
  • Maximálně 40 programových slotů (standardní programy a volné programové sloty)
  • Celoskleněné dveře s integrovaným osvětlením komory
  • Automatický zámek dveří
  • Jednoduché a efektivní čištění
  • Port RS232 pro připojení k tiskárně nebo PC
Komora se zabudovaným změkčovačem, ostiřkovací ramena a filtry nádrže jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli (DIN 1.4404/AISI 316L). Zahřívá vyhřívaný kotel pro kratší dobu cyklu a monitorování vodivosti pro vysokou úroveň zabezpečení procesu. Skládá se z HEPA filtru H14 pro sterilní sušící vzduch.
Široká nabídka košů speciálně určených pro laboratorní použití. K dispozici je maximální flexibilita v kombinaci s intuitivním používáním se širokou škálou standardních a konfigurovatelných možností načítání. Možnost mytí i těch nejmenších předmětu z laboratorního skla až po velmi velké nádoby (do 50 L).
Inovativní systém SmartLoad umožňuje obzvláště efektivní využití prostoru mycího automatu. Toto je dosaženo vytvořením úrovní s různými svislými vzdálenostmi, které dokonale odpovídají sklu vyžadující mytí.
Certifikácie: Compliance with EN 61010-1, EN 601010-1, CSA approved.
Objednávacie informácie: Baskets and accessories are not included, these must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.
Pozor: * depending on model.