Tlačiť
Pece muflové se sklápěcími dvířky, Tmax 1100 °C a standardním regulátorem B 510, L 3/11 - L 40/11
Dodávateľ: Nabertherm
Nabertherm
455-1812EA 8778.92 EUR
455-1812 455-1715 455-1519 455-1518 455-1716 455-1718 455-1001 455-1089 455-1088 455-0992 455-0991 455-1302 455-1522 455-0993 455-1301 455-1303 455-1087 455-1809 455-1709 455-0998 455-1308 455-1803 455-0999 455-1309 455-1804 455-1708 455-1311 NABEL-404K1LN1 455-1511 455-1513 455-1810 455-1512 455-1710 455-1094 455-1095 455-1097
Pece muflové se sklápěcími dvířky, Tmax 1100 °C a standardním regulátorem B 510, L 3/11 - L 40/11
Sušárny Pece vysokoteplotní
L 3/11 - L 40/11 muffle furnaces are the ideal choice for daily laboratory use. These high quality models have an advanced and attractive design, are very reliable and have a fold-down door as standard.
  • Strukturovaná skříň z nerez oceli
  • Dvojitý plášť pro nízké venkovní teploty a vysokou stabilitu
  • Sklápěcí dvířka (modely L) lze použít jako pracovní platformu
  • Vývod odpadního vzduchu na zadní straně peci
  • Polovodičová relé zajišťují tichý provoz
  • Definovaná aplikace s omezeními danými v návodu k obsluze
  • NTLog Basic pro ovladač Nabertherm: Záznam procesních dat na USB flash disk
Ohřev probíhá ze dvou stran pomocí keramických topných desek (ze tří stran u modelů L 24/11 - L 40/11). Tato snadno vyměnitelná keramická topná tělesa s integrovaným topným prvkem jsou chráněny před výpary a postříkáním. Používají se pouze izolační materiály, které nejsou klasifikovány jako karcinogenní podle TRGS 905, třída 1 nebo 2.
Pec je vybavena standardním regulátorem B 510 s dotykovým displejem, má možnost nastavit 5 libovolných programů a 4 segmenty a dvě další funkce. Tyto regulátory jsou řízené PID mikroprocesorem s autodiagnostickým systémem a integrovanou procesní dokumentací. Regulátory B 510 mohou automaticky aktivovat ventilátor nebo katalyzátor spalinového odvětrávacího otvoru (s výjimkou modelu L 15).
Objednávacie informácie: Všechny jednotky vyžadují jednofázové napájecí napětí 230 V, kromě L 24 a L 40 (400 V 3/N/PE). K volitelnému příslušenství patří například spalinový komín, spalinový komín s ventilátorem nebo katalyzátorem, omezovač teploty s nastavitelnou teplotou třídy ochrany 2 dle EN 60519-2 k ochraně výrobků a pece před nadměrnou teplotou, přípojka plynu na zadní stěně pece. Manuální nebo automatický plynový systém
Pozor: Maximální nepřetržitá provozní teplota by měla být o 50 °C nižší než Max. teplota modelu v tabulce.
Pozor na rozdílnou dobu ohřevu: při připojení k zásuvce 230 V 1 / N / PE nebo 400 V 3/N/PE.