Tlačiť
Systém vozíkový s kbelíky, nerezová ocel
Dodávateľ: Contec
141-1431EA 5088.33 EUR
141-1431
Systém vozíkový s kbelíky, nerezová ocel
Vozíky
Autoklávovatelný kompaktní systém „all in one“ obsahuje vše potřebné pro snadné a efektivní čištění a dezinfekci. Vozík je určen pro používání se systémy VertiKlean® MAX™, VertiKlean® MAX™ Sealed Edge a QuickTask™.
  • nástroj pro odstraňování hlavy mopů VertiKlean® MAX™ a VertiKlean® MAX™ Sealed Edge
  • čtyři uzamykatelná kolečka poskytují vynikající manévrovatelnost, což činí systém ideálním pro čisté prostory nebo jiná pracoviště s malými rozměry
  • Úložný prostor na vozíku pro dvě rukojeti mopu a rámy, které usnadňují přesun míst
  • 100% autoklávovatelný, elektrolyticky leštěný rám vozíku z ušlechtilé oceli, který je kompatibilní s většinou dezinfekčních a čisticích prostředků
Vozík z nerezové oceli je k dispozici ve více konfiguracích, aby splňoval jedinečné potřeby Vašeho prostředí. Autoklávovatelný systém se třemi kbelíky a standardní rukojetí.
Rám vozíku má zepředu integrovaný nástroj pro snadné a bezdotykové odstranění hlavy mopů VertiKlean MAX nebo VertiKlean MAX Sealed Edge. Dva držáky mopů s úchyty na obou stranách vozíku umožňují pohodlné připevnění mopu během přepravy a skladování.