Tlačiť

Carbol fuchsin strong solution (Ziehl-Neelsen), Gurr™ microbiology stain

Dodávateľ: VWR Chemicals

350084REA 79.17 EUR
350084R
Carbol fuchsin strong solution (Ziehl-Neelsen), Gurr™ microbiology stain
Carbol fuchsin
Vzorec: C₂₁H₂₂ClN₃
Mw: 351,88 g/mol
Číslo MDL: MFCD18071399
Číslo CAS: 4197-24-4

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Suitability Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR