Tlačiť
Neutrální červeň, Gurr™ for microscopical staining
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: CI 50040
340564AEA 223.03 EUR
340564A 340565B
Neutrální červeň, Gurr™ for microscopical staining
Neutrální červeň
Vzorec: C₁₅H₁₇ClN₄
Mw: 288,78 g/mol
Číslo MDL: MFCD00012651
Číslo CAS: 553-24-2
IVDLogo
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Dye content (spectrophotometrically) Min. 90 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) Passes test
Absorption max. Lambda max (Ethanol 50%) 540 --> 543 nm
Spec.Absorptiv.(Lm;0.005g/l;ethanol 50%) 1420 --> 1610
TLC-Test Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 12 %
Suitability for microscopy Passes test
Basophilic granules Brick red
Eosinophilic granules Yellow or light orange
Mitochondria Green
Neutrophilic granules Pale pink
Vacuoles of monocytes Salmon