Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Ultraviolet light meter
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
662-0941EA 691 EUR InStock
662-0941
Ultraviolet light meter
Light Meters
Light meter features a wide band wavelength of 320 to 390 nm.
  • Traceable®
  • Wide-band wavelength
  • Measures on three different ranges
Can recall highest, lowest, and average readings.
Data acquisition system captures, displays, and stores readings on any PC. Information can be imported into databases. Includes 393,7 mm diskette and 1016 mm serial cable with D9F plug.
A 'Data Hold' button freezes the display to capture readings. Serial RS232 output allows meter to be connected to a computer or data logger for monitoring and storing results.
Certifikácie: A serial numbered certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology.
Informace o dodávce: Light meter is supplied with UV sensor, 1016 mm cable, serial computer output, and 9 V battery.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo