Tlačiť
Eozin Y, Gurr™ for microscopical staining
Dodávateľ: VWR Chemicals
341972QEA 95.55 EUR
341972Q 341975T 341973R
Eozin Y, Gurr™ for microscopical staining
Eozin Y
Vzorec: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Mw: 691,86 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005040
Číslo CAS: 17372-87-1
IVDLogo
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Dye content (gravimetrically) Min. 85 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) Passes test
Absorption maximum λmax. (Water) 515 -- 518 nm
Spec.Absorptivity (λm; 0.005 g/l; water) 1200 -- 1400
TLC-Test Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 8 %
Suitability for microscopy Passes test