Tlačiť
Lugol's iodine solution, Gurr™ for microscopy
351903YEA 53.63 EUR
351903Y
Lugol's iodine solution, Gurr™ for microscopy
Lugol's iodine solution
IVDLogo
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Suitability for microscopy Passes test
Staphylococcus aureus Dark bluish violet
Escherichia coli Pink to red