Hematoxylinem solution (Harris), Gurr™ for microscopy mercury-free
Dodávateľ: VWR Chemicals
351945SEA
119.89
EUR
351945S
Hematoxylinem solution (Harris), Gurr™ for microscopy mercury-free
Roztoky pro barvení hematoxylinem
Vzorec:
C₁₆H₁₄O₆ Mw: 302,28 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD00078111 Číslo CAS: 517-28-2 |
![]() |
Výsledky špecifikačného testu
Cyanophilic cytoplasm | Blue-green |
Eosinophilic cytoplasm | Pink |
Nuclei | Blue to dark violet |
Suitable for microscopy (vaginal smear) | Passes test |