Tlačiť
Hematoxylinem solution (Harris), Gurr™ for microscopy mercury-free
Dodávateľ: VWR Chemicals
351945SEA 136.62 EUR
351945S
Hematoxylinem solution (Harris), Gurr™ for microscopy mercury-free
Roztoky pro barvení hematoxylinem
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
Mw: 302,28 g/mol
Číslo MDL: MFCD00078111
Číslo CAS: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Cyanophilic cytoplasm Blue-green
Eosinophilic cytoplasm Pink
Nuclei Blue to dark violet
Suitable for microscopy (vaginal smear) Passes test