Tlačiť
VWR® IS Series, Váhy velkokapacitní
Dodávateľ: VWR
VWR®
611-4948EA 1081.54 EUR
611-4948 611-4949 611-4550 611-4540 611-4530 611-4520 611-4950 611-4951 611-4556 611-4557 611-4546 611-4547 611-4536 611-4558 611-4537 611-4548 611-4559 611-4549 611-4538 611-4528 611-4946 611-4539 611-4529 611-4947
VWR® IS Series, Váhy velkokapacitní
Váhy
Váhy řady IS jsou robustní a spolehlivé váhy s vysokým výkonem. Modely jsou vybaveny buď podsvíceným LCD displejem s nastavitelným kontrastem, velkým grafickým displejem nebo velkým 5' barevným dotykovým displejem. Váhy byly navrženy tak, aby poskytovaly nejvyšší výkon za konkurenceschopné ceny.
  • Systém vážení s elektromagnetickou kompenzací síly (pro rozlišení 0,01 g)
  • Systém vážení na bázi tenzometru s vysokým rozlišením (pro rozlišení 0,1 g)
  • Pevná konstrukce s ergonomickou klávesnicí
  • Externí kalibrace
  • Možnost volby a přizpůsobení měrných jednotek
  • Háček pro vážení pod váhou lze použít pro vážení velkých vzorků nebo stanovení hustoty pevných látek (software je součástí dodávky)
  • Více jazyků: (kromě modelů s displejem LCD): angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština a portugalština
Modely s velkým podsvíceným bodovým maticovým grafickým displejem a snadnou obsluhou mají rozsáhlou databázi receptur, možnost ukládání záznamů o poslední kalibraci ve formátu GLP/ISO a další integrované funkce užitečné při laboratorním použití. Jsou to funkce jako formulace (složení, recepty) a funkce pro aplikace kontroly kvality. Jednotky mají sériové rozhraní RS232 a jsou ideální pro kontrolní vážení, procentuální vážení, počítání kusů, sčítání, dynamické vážení a určení maximální měřené hmotnosti (peak hold).
Modely s velkým 5" barevným dotykovým displejem (800×480) mají stejné funkce jako výše uvedené modely s grafickým displejem a uživatel má navíc snadný přístup ke všem funkcím díky intuitivní nabídce ovládané ikonami. Takto získává uživatel pohodlný přístup ke všem pokročilým aplikacím a interní databázi, zvyšuje účinnost a produktivitu při používání váhy. Tyto vyšší modely mohou být využívány více uživateli, protože mají přístup chráněný heslem a port USB pro import / export dat z databáze. Funkce zahrnují pokročilé počítání kusů se statistickým hlášením a textilní funkci pro počítání vláken se statistickým hlášením. Modely s dotykovou obrazovkou poskytují statistické funkce pro všechny funkce uvedené u modelů s grafickým displejem, mají navíc pokročilé databáze, které ostatní modely nemají.
Informace o dodávce: Dodávána s ochranným plastovým obalem.