Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Syringe adaptor
Dodávateľ: Sigma-Aldrich
609010.EA 99 EUR InStock
609010.
Syringe adaptor
Fittings
The syringe adapter permits the withdrawal of calibration gas through a silicone rubber septum seal using a gas syringe.
  • Constructed of chromium-plated brass
  • Maximum pressure 240 psi (16,9 kg/cm²)
  • 1/8" NPT male fitting
The adapter has a minimal interval volume and is equipped with an intentional leak at the septum to fully purge the adapter with calibration gas prior to filling the syringe.
For use with Air Liquide′s Scotty Gas calibration standards supplied in the 14 l and 48 l cylinders.
Informácie o príslušenstve: Additional septa are available.
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo