Tlačiť
Hlubokomrazící Skříňový Box, -86 °C
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
471-1231EA 14795.1 EUR
471-1231 471-1228 471-1229 471-1230
Hlubokomrazící Skříňový Box, -86 °C
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Volně stojící hlubokomrazicí boxy spolehlivě chrání vzorky a jejich obsluha je velmi snadná. Všechny mají řídící a kontrolní panel ve výšce očí.
  • snížená/nízká variace píku k ochraně teploty vzorku
  • nižší spotřeba energie a náklady na emise tepla s nízkou hladinou hluku
  • rychlé nabití požadované teploty po otevření dveří
  • izolace: vodou foukaná PU pěna s vysokou hustotou s vakuovým izolačním panelem (VIP)
  • těsnění maximalizují teplotu skříně a pracují na eliminaci hromadění námrazy
  • zajišťovací kolečka 50,8 mm pro snadnou instalaci
  • chladivo: První stupeň R290; druhá fáze mix R170 + R290
  • rozhraní RS485
Vyznačuje se těžkotonážní kontrukcí skříně z ocelového plechu válcovaného za studena práškovou barvou, odolnou proti odštípnutí a rzi. Čtyři vnitřní dveře snižují ztráty studeného vzduchu a zlepšují rekuperaci teploty po otevření dveří. Robustní police z nerezové oceli (nastavitelné v krocích po 25 mm). Ovládání jednou rukou ergonomickou rukojetí dveří kompatibilní s visacím zámkem a integrovaným zámkem klíčů. Jasný a snadno čitelný displej teploty zobrazuje aktuální a (volitelnou) teploty sondy vzorku. Ekologická, vodou foukaná pěnová izolace a odpovídá předpisům EU o F-plynech.
Volitelný záznamník teplotních grafů (sedm dní) a záznamník dat, které lze připojit. Pro zjednodušení ovládání a monitorování je k dispozici informační ovladač. Indikátor Health Shield poskytuje rychlou vizuální indikaci stavu mrazničky.
Volitelný záložní systém CO₂ nebo LN₂ instalovaný na místě poskytuje další ochranu vzorků. Záložní systém LN₂ udržuje teplotu až na –80 ° C pomocí kapalného dusíku. Záložní systém CO₂ udržuje teplotu až na –80 ° C pomocí CO₂.
Rozsah teplot: -50...-86 °C
Certifikácie: Certifikace: UL, cUL. Izolace odpovídá předpisům EU o F-plynech.
Pozor: U mrazniček ULT od VWR je záruka 5 let výhradně na součásti kompresoru ze závodu. Během prvních 2 let záruční doby budou komponenty s poškozeným materiálem nebo výrobními vadami opraveny nebo vyměněny na náklady VWR. Mzdové náklady jsou zahrnuty. Abyste zjistili, zda jde o reklamaci a mohli uvést adresu, musíte před zahájením jakýchkoli oprav kontaktovat naše technické servisní oddělení. Záruka se nevztahuje na instalaci a kalibraci. Na spotřební materiál, jako je sklo, filtry, kontrolky, žárovky, baterie a těsnění dveří, se záruka nevztahuje. *K níže uvedeným rozměrům šířky přidejte dalších 8 cm, aby byla zajištěna vůle pro kliku dveří, která je na boční straně jednotky.