Tlačiť
Kyselina sírová 40% for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Nebezpečí
86171.320EA 61.06 EUR
86171.320
Kyselina sírová 40% for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
OSN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (m/m) 39.60 – 40.40 %
Appearance complies
Residue after ignition max. 50 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂) max. 10 ppm
Chloride (Cl) max. 2 ppm
Nitrate (NO₃) max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm
Ammonium (NH4) max. 5 ppm
Arsenic (As) max. 0,1 ppm
Iron (Fe) max. 2 ppm