Tlačiť
Kyselina dusičná 10 mol/l (10 N), AVS TITRINORM
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
86172.290EA 74.29 EUR
86172.290
Kyselina dusičná 10 mol/l (10 N), AVS TITRINORM
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63,01 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
OSN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C) 0.9980 – 1.0020
Method of analysis visual titration
Using sodium hydroxide volumetric solution
Indicator methyl red
Reference material indirect potassium hydrogenphthalate (KHP)
Traceability the reference material is a secondary reference material, traceable to standard material from NIST