Tlačiť
Copper di-ammonium EDTA 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Dodávateľ: VWR Chemicals
86186.260EA 72.87 EUR
86186.260
Copper di-ammonium EDTA 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Copper di-ammonium EDTA
Vzorec: C₁₀H₂₀CuN₄O₈
Mw: 387,83 g/mol
Číslo MDL: MFCD01863036
Číslo CAS: 67989-88-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
di-ammonium copper EDTA 0.1 mol/l
Appearance clear
Colour blue
Density (20 °C) 1,020 – 1,030 g/ml
Not suitable for samples containing silver.