Hydroxid draselný solution 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol acc. to DIN 51558 part 1, AVS TITRINORM
Dodávateľ: VWR Chemicals
86190.290EA
84.38
EUR
86190.290
Hydroxid draselný solution 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol acc. to DIN 51558 part 1, AVS TITRINORM
Hydroxid draselný
Vzorec:
KOH Mw: 56,11 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD00003553 Číslo CAS: 1310-58-3 |