Tlačiť
Fenolová červeň solution, special quality indicator
Dodávateľ: Hach
HACH2657512EA 28.33 EUR
HACH2657512
Fenolová červeň solution, special quality indicator
Fenolová červeň
Vzorec: C₁₉H₁₄O₅S
Mw: 354,38 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003552
Číslo CAS: 143-74-8